Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-URGCP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2171R-CY7
BOSSBS-2171R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2171R-CY7
Anti-URGCP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
URG4 may be involved in cell cycle progression through the regulation of cyclin D1 expression. It may participate in the development of hepatocellular carcinoma (HCC) by promoting hepatocellular growth and survival. URG4 may play an important role in development of gastric cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: URGCP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité