Anti-URGCP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-2172R-CY3
BOSSBS-2172R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2172R-CY3
Anti-URGCP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
URG4 may be involved in cell cycle progression through the regulation of cyclin D1 expression. It may participate in the development of hepatocellular carcinoma (HCC) by promoting hepatocellular growth and survival. URG4 may play an important role in development of gastric cancer.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: URGCP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité