Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Noelin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2173R-A647
BOSSBS-2173R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2173R-A647
Anti-Noelin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Olfactomedin family comprises a diverse group of secreted glycoproteins, which includes OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), tiarin, pancortin, gliomedin and mycocilin. These proteins are implicated in the development of the nervous system. Specifically, OLFM1 and OLFM2 expression is observed in the neural plate and neural crest, as well as in the cranial ganglia in mouse at E8-10, and later in brain tissue and in the zone of polarizing activity in the limb. Overexpression of OLFM1 causes an excess of neural crest emigrations and prolonged neural crest production. OLFM2 participates in the regulation of the development of the anterior nervous system. An Arg144Gln mutation in OLFM2 has been implicated as a possible cause for open-angle glaucoma (OAG).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Noelin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité