Anti-GPC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-2177R-A488
BOSSBS-2177R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2177R-A488
Anti-GPC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate. Putative cell surface coreceptor for growth factors, extracellular matrix proteins, proteases and anti-proteases (By similarity). Enhances migration and invasion of cancer cells through WNT5A signaling.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Glypican 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité