Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2188R-A647
BOSSBS-2188R-A647EA 361 EUR InStock
BOSSBS-2188R-A647
Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Has both glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and nitrosylase activities, thereby playing a role in glycolysis and nuclear functions, respectively. Participates in nuclear events including transcription, RNA transport, DNA replication and apoptosis. Nuclear functions are probably due to the nitrosylase activity that mediates cysteine S-nitrosylation of nuclear target proteins such as SIRT1, HDAC2 and PRKDC. Modulates the organization and assembly of the cytoskeleton. Facilitates the CHP1-dependent microtubule and membrane associations through its ability to stimulate the binding of CHP1 to microtubules (By similarity). Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is a key enzyme in glycolysis that catalyzes the first step of the pathway by converting D-glyceraldehyde 3-phosphate (G3P) into 3-phospho-D-glyceroyl phosphate. Component of the GAIT (gamma interferon-activated inhibitor of translation) complex which mediates interferon-gamma-induced transcript-selective translation inhibition in inflammation processes. Upon interferon-gamma treatment assembles into the GAIT complex which binds to stem loop-containing GAIT elements in the 3'-UTR of diverse inflammatory mRNAs (such as ceruplasmin) and suppresses their translation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAPDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité