Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-pan-Cytokeratin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2190R-A488
BOSSBS-2190R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2190R-A488
Anti-pan-Cytokeratin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cytokeratins, a group comprising at least 29 different proteins, are characteristic of epithelial and trichocytic cells. Cytokeratins 1, 4, 5, 6, and 8 are members of the type II neutral to basic subfamily. Antibody to cytokeratins are specific markers of epithelial cell differentiation and have been widely used as tools in tumor identification and classification. Anti Pan Cytokeratin (mixture) is a broadly reactive reagent, which recognizes epitopes present in most human epithelial tissues. It facilitates typing of normal, metaplastic and neoplastic cells. Synergy between the various components results in staining amplification. This enables identification of cells, which would otherwise be stained only marginally. The mixture may aid in the discrimination of carcinomas and nonepithelial tumors such as sarcomas, lymphomas and neural tumors. It is also useful in detecting micrometastases in lymph nodes, bone marrow and other tissues and for determining the origin of poorly differentiated tumors. There are two types of cytokeratins the acidic type I cytokeratins and the basic or neutral type II cytokeratins. Cytokeratins are usually found in pairs comprising a type I cytokeratin and a type II cytokeratin. Usually the type II cytokeratins are 8kD larger than their type I counterparts.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: pan-Cytokeratin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité