Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2199R-HRP
BOSSBS-2199R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-2199R-HRP
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The cerebral and vascular plaques associated with Alzheimer's disease are mainly composed of Amyloid beta peptides. beta Amyloid is derived from cleavage of the Amyloid precursor protein and varies in length from 39 to 43 amino acids. beta Amyloid [1-40], beta Amyloid [1-42], and beta Amyloid [1-43] peptides result from cleavage of Amyloid precursor protein after residues 40, 42, and 43, respectively. The cleavage takes place by gamma-secretase during the last Amyloid precursor protein processing step. beta Amyloid [1-40], beta Amyloid [1-42], and beta Amyloid [1-43] peptides are major constituents of the plaques and tangles that occur in Alzheimer's disease. beta Amyloid and peptides have been developed as tools for elucidating the biology of Alzheimer's disease.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité