Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2201R-A555
BOSSBS-2201R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-2201R-A555
Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
GEF-H1 is a Rho guanine nucleotide exchange factor that localizes to microtubules and regulates Rho activity in response to microtubule destabilization (loss of interaction between GEF-H1 and microtubules leads to activation of Rho). This protein has also been shown to localize to tight junctions and modulate polarized cell permeability.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité