Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEF H1 Ser886 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2201R-A680
BOSSBS-2201R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-2201R-A680
Anti-GEF H1 Ser886 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GEF-H1 is a Rho guanine nucleotide exchange factor that localises to microtubules and regulates Rho activity in response to microtubule destabilisation (loss of interaction between GEF-H1 and microtubules leads to activation of Rho). This protein has also been shown to localise to tight junctions and modulate polarised cell permeability.

Type: Primary
Antigen: GEF H1 Ser886
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité