Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p38 MAPK Thr180 + Tyr182 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2210R-A680
BOSSBS-2210R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-2210R-A680
Anti-p38 MAPK Thr180 + Tyr182 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is activated by various environmental stresses and proinflammatory cytokines. The activation requires its phosphorylation by MAP kinase kinases (MKKs), or its autophosphorylation triggered by the interaction of MAP3K7IP1/TAB1 protein with this kinase. The substrates of this kinase include transcription regulator ATF2, MEF2C, and MAX, cell cycle regulator CDC25B, and tumor suppressor p53, which suggest the roles of this kinase in stress related transcription and cell cycle regulation, as well as in genotoxic stress response. Four alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Type: Primary
Antigen: p38 MAPK Thr180 + Tyr182
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Chicken; Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité