Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2211R-FITC
BOSSBS-2211R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-2211R-FITC
Anti-CD80 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CD80 is a member of the Ig superfamily and serves as the ligand for two T cell molecules, CD28 and CTLA4. Interactions between CD28 and CD80 on activated B cells result in enhanced T cell activation. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, Burkitts lymphoma cell lines, freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. It is also expressed at high levels in dendritic cells. It reacts weakly with a small proportion of non activated normal B cells and with HTLV1 infected T cells. CD80 does not react with peripheral monocytes, resting and activated normal T cells, T cell lines and T cell clones, nor with myelomonocytic cell lines.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité