Anti-cellulase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2222R-A555
BOSSBS-2222R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2222R-A555
Anti-cellulase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
cellulase
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: cellulase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité