Anti-BMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-2242R-A350
BOSSBS-2242R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2242R-A350
Anti-BMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Induces cartilage and bone formation. May be the osteoinductive factor responsible for the phenomenon of epithelial osteogenesis. Plays a role in calcium regulation and bone homeostasis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BMP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité