Anti-AHA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-2247R-CY3
BOSSBS-2247R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2247R-CY3
Anti-AHA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
AHA3
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AHA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité