Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACA11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2249R-A680
BOSSBS-2249R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2249R-A680
Anti-ACA11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
In plant cells, the vacuole functions as a major calcium store. Although a calmodulin-regulated Ca2+-ATPase (ACA4) is known to be present in prevacuolar compartments, the presence of an ACA-type Ca2+-ATPase in the mature vacuole of a plant cell has not been verified. Here we provide evidence that ACA11 localises to the vacuole membrane. ACA11 tagged with GFP was expressed in stable transgenic plants, and visualized in root cells and protoplasts by confocal microscopy. A Ca2+-ATPase function for ACA11 was confirmed by complementation of yeast mutants.

Type: Primary
Antigen: ACA11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/1025
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité