Anti-Peptide YY/PYY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-2265R-FITC
BOSSBS-2265R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2265R-FITC
Anti-Peptide YY/PYY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This gut peptide inhibits exocrine pancreatic secretion, has a vasoconstrictory action and inhibitis jejunal and colonic mobility.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Peptide YY/PYY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité