Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCMV Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2271R
BOSSBS-2271REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2271R
Anti-HCMV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human cytomegalovirus (HCMV) glycoprotein B (gB) is an abundant virion envelope protein that has been shown to be essential for the infectivity of HCMV. HCMV gB is also one of the most immunogenic virus-encoded proteins, and a significant fraction of virus neutralizing are directed at gB.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HCMV/Cytomegalovirus Glycoprotein B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité