Anti-EMC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2279R-A555
BOSSBS-2279R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2279R-A555
Anti-EMC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes a single-pass type I transmembrane protein, which is a subunit of the endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC). Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2012].
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EMC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité