Anti-CTA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2302R
BOSSBS-2302REA 671 EUR InStock
BOSSBS-2302R
Anti-CTA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Catalase is the classical marker for peroxisomes and is the most abundant protein within peroxisomes. It is found in almost all aerobically respiring organisms and serves to protect cells from the toxic effects of hydrogen peroxide.
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CTA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité