Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2302R-CY5.5
BOSSBS-2302R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2302R-CY5.5
Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Catalase is the classical marker for peroxisomes and is the most abundant protein within peroxisomes. It is found in almost all aerobically respiring organisms and serves to protect cells from the toxic effects of hydrogen peroxide.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité