Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2302R-CY7
BOSSBS-2302R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2302R-CY7
Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Catalase is the classical marker for peroxisomes and is the most abundant protein within peroxisomes. It is found in almost all aerobically respiring organisms and serves to protect cells from the toxic effects of hydrogen peroxide.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité