Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2304R
BOSSBS-2304REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2304R
Anti-ARHGAP17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARHGAP17 is a Rho GTPase-activating protein involved in the maintenance of tight junction by regulating the activity of CDC42, thereby playing a central role in apical polarity of epithelial cells. It specifically acts as a GTPase activator for the CDC42 GTPase by converting it to an inactive GDP-bound state. The complex formed with AMOT acts by regulating the uptake of polarity proteins at tight junctions, possibly by deciding whether tight junction transmembrane proteins are recycled back to the plasma membrane or sent elsewhere. RHGAP17 participates in the Ca(2+)-dependent regulation of exocytosis, possibly by catalyzing GTPase activity of Rho family proteins and by inducing the reorganization of the cortical actin filaments. Acts as a GTPase activator in vitro for RAC1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARHGAP17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité