Anti-UBE2S Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-2305R-CY3
BOSSBS-2305R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2305R-CY3
Anti-UBE2S Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
E2 EPF is a member of the ubiquitin conjugating enzyme family. It is able to form a thiol ester linkage with ubiquitin in a ubiquitin activating enzyme dependent manner, a characteristic property of ubiquitin carrier proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: UBE2S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité