Anti-HBV pre S1/S2 Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2327R
BOSSBS-2327REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2327R
Anti-HBV pre S1/S2 Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HBV pre S1/S2 Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité