Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAST Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2339R-FITC
BOSSBS-2339R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2339R-FITC
Anti-CAST Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Enteroviruses, such as enterovirus 71, are classified to be in the picornavirus family, pico [small] + RNA [ribonucleic acid] + virus. Picornaviruses are among the smallest and simplest ribonucleic acid containing viruses known (1). The RNA for many enteroviruses have now been cloned and complete genomic sequences have been obtained. The RNA from all sequenced enteroviruses are similar in length, about 7400 nucleotides, and have identical organization (1). The human alimentary tract is the predominant site of enterovirus replication and these viruses were first isolated from enteric specimens. These viruses are the cause of paralytic poliomyelitis, aseptic meningitis-encephalitis, myocarditis, pleurodynia, hand-foot-and-mouth disease, conjunctivitis, and numerous other syndromes associated with extra-intestinal target organs. There are 67 numbered types of enteroviruses in the enterovirus family (1): three polioviruses, twenty-three coxsackieviruses A, six coxsackieviruses B, thirty-one echoviruses, and four other enteroviruses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité