Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2341R-FITC
BOSSBS-2341R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2341R-FITC
Anti-PGF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Luteolytic prostaglandin that induces parturition. Potent vasoconstrictor of pulmonary, coronary, and cerebral arteriole beds. A positive feedback loop between endometrial PG F2α and luteal oxytocin is responsible for completion of luteolysis.Luteolytic prostaglandin that induces parturition. Potent vasoconstrictor of pulmonary, coronary, and cerebral arteriole beds. Also stimulates contraction of smooth muscle, such as in bronchi, with possible involvement in asthma. This effect is at least partially mediated through tachykinin release.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PGF2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité