Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PER1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2350R
BOSSBS-2350REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2350R
Anti-PER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
In mammals, several genes that encode members of the basic helix-loop helix (bHLH) PAS (PER-ARNT-SIM) transcription factor family have been shown to play a significant role in regulating circadian oscillations. Transactivation of CLOCK-induced genes is mediated via an E box enhancer (CACGTG) found upstream of target genes. CLOCK-ARNT 3 heterodimers bind to E box regulatory elements and stimulate gene transcription. CLOCK has been shown to transactivate the mammalian homolog of Drosophila PER. PER, in concert with the product of the mammalian timeless gene (TIM), negatively regulates its own transcription by blocking the activity of the CLOCK-BMAL 1 transactivation complex.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PER1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité