Anti-EDNRB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-2363R-CY7
BOSSBS-2363R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2363R-CY7
Anti-EDNRB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EDNRB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité