Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Eppin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2365R-A680
BOSSBS-2365R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2365R-A680
Anti-Eppin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes an epididymal protease inhibitor, which contains both kunitz-type and WAP-type four-disulfide core (WFDC) protease inhibitor consensus sequences. Most WFDC genes are localised to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene is a member of the WFDC gene family and belongs to the telomeric cluster. The protein can inhibit human sperm motility, and polymorphisms in this gene are associated with male infertility. Read-through transcription also exists between this gene and the downstream WFDC6 (WAP four-disulfide core domain 6) gene.

Type: Primary
Antigen: Eppin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 23-134/134
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité