Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSD3B7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2366R-A680
BOSSBS-2366R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2366R-A680
Anti-HSD3B7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The 3-beta-HSD enzymatic system plays a crucial role in the biosynthesis of all classes of hormonal steroids. HSD VII is active against four 7-alpha-hydroxylated sterols. Does not metabolize several different C(19/21) steroids as substrates. Involved in bile acid synthesis.

Type: Primary
Antigen: HSD3B7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-369/369
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité