Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPER1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2367R-CY5.5
BOSSBS-2367R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2367R-CY5.5
Anti-GPER1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
A member of the family of glycosphingolipids, monosialoanglioside acts as a receptor and antigen for cholera. GM1 ganglioside, one of the glycosphingolipids widely distributed in all tissues, occurs in highest concentrations in the central nervous system (CNS). It is primarily located in the outer surface of the mammalian cell's plasma membrane and in synaptic membranes of the CNS. GM1 ganglioside modulates a number of cell surface and receptor activities as well as neuronal differentiation and development, protein phosphorilation and synaptic function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ganglioside GM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité