Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C9ORF172 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2374R-A647
BOSSBS-2374R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2374R-A647
Anti-C9ORF172 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
TAP is an integral transmembrane protein involved in the transport of antigens from the cytoplasm to the endoplasmic reticulum for association with MHC class I molecules. It is a heterodimer of TAP1 and TAP2, and the peptide-binding site is shared between the cytoplasmic loops of TAP1 and TAP2. TAP is inducible by interferon gamma and belongs to the ABC transporter family, MDR subfamily. TAP also acts as a molecular scaffold for the final stage of MHC class I folding, namely the binding of peptide. Nascent MHC class I molecules associate with TAP via tapasin. TAP is inhibited by the covalent attachment of herpes simplex virus ICP47 protein, which blocks the peptide-binding site of TAP. It is inhibited by human cytomegalovirus US6 glycoprotein, which binds to the lumenal side of the TAP complex and inhibits peptide translocation by specifically blocking ATP-binding to TAP and prevents the conformational rearrangement of TAP induced by peptide binding.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C9ORF172
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité