Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2379R-A680
BOSSBS-2379R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2379R-A680
Anti-LAMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Implicated in tumor cell metastasis. May function in protection of the lysosomal membrane from autodigestion, maintenance of the acidic environment of the lysosome, adhesion when expressed on the cell surface (plasma membrane), and inter- and intracellular signal transduction. Protects cells from the toxic effects of methylating mutagens.
Type: Primary
Antigen: LAMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-411/411
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Pig; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité