Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2385R-HRP
BOSSBS-2385R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-2385R-HRP
Anti-KLF5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The kinesin motor proteins include at least two forms of conventional kinesin encoded by different genes and designated as ubiquitous kinesin, which is expressed in all cells and tissues, or neuronal kinesin, which is expressed exclusively in neural cells. Kinesin is a microtubule associated protein comprised of three different structural domains. A considerable globular N-terminal domain regulates the hydrolysis of ATP and also microtubule binding while central coiled-coil domains promote heavy chain dimerization. Lastly, small globular C-terminal domains interact with kinesin light chains, membranous organelles and vesicles. Expression of ubiquitous kinesin heavy chain, also designated UKHC, is found subcellularly in areas of heavy vesicular trafficking such as the microtubule pathways of neural cells and also the Golgi of non-neural cell types.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: KLF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité