Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD47 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2386R-FITC
BOSSBS-2386R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-2386R-FITC
Anti-CD47 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Has a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins. Plays an important role in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus (By similarity). Receptor for SIRPA, binding to which prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells. Interaction with SIRPG mediates cell-cell adhesion, enhances superantigen-dependent T-cell-mediated proliferation and costimulates T-cell activation. May play a role in membrane transport and/or integrin dependent signal transduction. May prevent premature elimination of red blood cells. May be involved in membrane permeability changes induced following virus infection.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité