Anti-GPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2388R-A750
BOSSBS-2388R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2388R-A750
Anti-GPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase is a homodimer and belongs to the NAD dependent Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase family.
Type: Primary
Antigen: GPD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/349
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité