Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACO2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2390R
BOSSBS-2390REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2390R
Anti-ACO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACO2, also referred to as aconitate hydratase, citrate hydrolyase or aconitase, is an iron-sulfur hydrolyase that catalyzes the non-limiting interconversion of citrate and isocitrate in the tricarboxylic acid cycle. It is expressed in the mitochondria and maintains a citrate:isocitrate ratio of approximately 10:1. ACO2 contains a redox-sensitive iron-sulfur cluster that exists in two states: active (Fe4S4) and inactive (Fe3S4). ACO2 activity is dependent on the state of this cluster as well as the presence of two conserved cysteine residues. In normal prostate epithelial cells ACO2 activity is prevented due to the high levels of zinc inhibiting the enzyme. In these citrate-producing epithelial cells citrate oxidation is impaired allowing citrate to accumulate and exhibit a citrate:isocitrate ratio of approximately 30:1. In malignant prostate cells zinc is unable to accumulate, therefore ACO2 activity resumes and citrate is oxidized.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ACO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité