Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC39A7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2391R
BOSSBS-2391REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2391R
Anti-SLC39A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Zinc is an essential cofactor for more than 50 classes of enzymes and is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, plus the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. Zinc cannot passively diffuse across cell membranes and requires specific transporters, such as SLC39A7, to enter the cytosol from both the extracellular environment and from intracellular storage compartments.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SLC39A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité