Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CKLF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2394R-HRP
BOSSBS-2394R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-2394R-HRP
Anti-CKLF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
May play an important role in inflammation and regeneration of skeletal muscle. Partly inhibited by interleukin 10. Isoform 1 has chemotactic response in rat monocytes, neutrophils, and lymphocytes.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CKLF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité