Anti-GNMT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2396R-CY5
BOSSBS-2396R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2396R-CY5
Anti-GNMT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Catalyzes the methylation of glycine by using S-adenosylmethionine (AdoMet) to form N-methylglycine (sarcosine) with the concomitant production of S-adenosylhomocysteine (AdoHcy). Possible crucial role in the regulation of tissue concentration of AdoMet and of metabolism of methionine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GNMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité