Anti-CYP7A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2399R
BOSSBS-2399REA 717 EUR InStock
BOSSBS-2399R
Anti-CYP7A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP7A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité