Anti-CYP7A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-2399R-A488
BOSSBS-2399R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2399R-A488
Anti-CYP7A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Catalyzes a rate-limiting step in cholesterol catabolism and bile acid biosynthesis by introducing a hydrophilic moiety at position 7 of cholesterol. Important for cholesterol homeostasis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CYP7A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité