Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2400R-A555
BOSSBS-2400R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2400R-A555
Anti-MDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Required for checkpoint mediated cell cycle arrest in response to DNA damage within both the S phase and G2/M phases of the cell cycle. May serve as a scaffold for the recruitment of DNA repair and signal transduction proteins to discrete foci of DNA damage marked by 'Ser-139' phosphorylation of histone H2AFX. Also required for downstream events subsequent to the recruitment of these proteins. These include phosphorylation and activation of the ATM, CHEK1 and CHEK2 kinases, and stabilization of TP53 and apoptosis. ATM and CHEK2 may also be activated independently by a parallel pathway mediated by TP53BP1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité