Anti-ALDOA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2406R-CY5.5
BOSSBS-2406R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2406R-CY5.5
Anti-ALDOA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Plays a key role in glycolysis and gluconeogenesis. In addition, may also function as scaffolding protein (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ALDOA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité