Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMPH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2409R-A647
BOSSBS-2409R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2409R-A647
Anti-AMPH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Amphiphysin is associated with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. A subset of patients with stiff man syndrome who were also affected by breast cancer are positive for auto against this protein. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants (Amphiphysin 1 and Amphiphysin 2) encoding different isoforms. Additional splice variants have been described, but their full length sequences have not been determined.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AMPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité