Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APNG/MPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2412R-A680
BOSSBS-2412R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2412R-A680
Anti-APNG/MPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MPG (N-methylpurine DNA glycosylase, or 3-methyladenine (3MeA) DNA glycosylase) repairs the 3MeA lethal lesion blocking DNA replication in Escherichia coli. Analysis of human cDNA libraries found a cDNA that would hybridise to human genomic DNA but not to E. coli or yeast DNA. This MPG gene has been mapped to human chromosome 16 by analysis of a panel of DNAs from mouse/human and hamster/human hybrid cell lines.

Type: Primary
Antigen: APNG/MPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/298
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité