Anti-PAX7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-2413R-A488
BOSSBS-2413R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2413R-A488
Anti-PAX7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transcription factor playing a role in myogenesis through regulation of muscle precursor cells proliferation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PAX7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité