Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2418R-A488
BOSSBS-2418R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2418R-A488
Anti-NCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cytotoxicity-activating receptor that contributes to the increased efficiency of activated natural killer (NK) cells to mediate tumor cell lysis. Engagement of NCR3 by BAG6 also promotes dendritic cell (DC) maturation, both through killing those DCs that did not properly acquire a mature phenotype, and inducing NK cells to release TNFA and IFNG, which promotes DC maturation.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité