Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD158E Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2421R-HRP
BOSSBS-2421R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2421R-HRP
Anti-CD158E Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
KIR3DL1 (NKB1, CD158e1) is expressed on a subset of natural killer cells and T cells. NKB1 is a 70 kD member of the immunoglobulin superfamily that is expressed at varying levels among individuals. NKB1 is a type I membrane protein containing two immunoglobulin C2 type domains. The interaction of NKB1 with specific HLA B antigens on a target cell (the HLA Bw4 allele, for example) inhibits cytotoxicity and prevents target cell lysis and death. The interactions between KIR and MHC class I are thought to be important in NK and T cell regulation following antigen stimulation. The absence of ligands for KIRs may lower the threshold for activation through activating receptors and increase inflammation and susceptibility to autoimmune disease.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CD158e
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité