Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2423R-CY7
BOSSBS-2423R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2423R-CY7
Anti-DLK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a transmembrane protein containing six epidermal growth factor repeats. The protein is involved in the differentiation of several cell types, including adipocytes; it is also thought to be a tumor suppressor. It is one of several imprinted genes located in a region of on chr 14q32. Certain mutations in this imprinted region can cause phenotypes similar to maternal and paternal uniparental disomy of chromosome 14 (UPD14). This gene is expressed from the paternal allele. A polymorphism within this gene has been associated with child and adolescent obesity. The mode of inheritance for this polymorphism is polar overdominance; this non-Mendelian inheritance pattern was first described in sheep with the callipyge phenotype, which is characterized by muscle hypertrophy and decreased fat mass. [provided by RefSeq, Mar 2010].

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité